Print…
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyltrifluoromethanesulphonate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7987-1G PC7987-5G
APOSPC7987-1GEA 61.3 EUR
APOSPC7987-1G APOSPC7987-5G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyltrifluoromethanesulphonate 97%
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyltrifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₅H₂F₁₀O₃S
Ponto de ebulição: 118…120 °C/732mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093339
Número CAS: 6401-01-0
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II