Print…
2-Iodo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Amino-3-iodo-5-nitrobenzotrifluoride
PC7986-1G PC7986-500MG PC7986-5G
APOSPC7986-1GEA 212 EUR
APOSPC7986-1G APOSPC7986-500MG APOSPC7986-5G
2-Iodo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline 95+%
2-Iodo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₄F₃IN₂O₂
Ponto de Fusão: 168…170 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14560547
Número CAS: 400-69-1