Print…
2,6-Difluoro-3-iodopyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7983-5G PC7983-1G PC7983-10G
APOSPC7983-5GEA 0 EUR
APOSPC7983-5G APOSPC7983-1G APOSPC7983-10G
2,6-Difluoro-3-iodopyridine 97%
2,6-Difluoro-3-iodopyridine
Fórmula: C₅H₂F₂IN
Ponto de ebulição: 85…87 °C/15mmHg
Ponto de Fusão: 41…42 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09743595
Número CAS: 685517-67-3