Print…
2,6-Difluoronicotinaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Difluoropyridine-3-carbaldehyde, 2,6-Difluoropyridine-3-carboxaldehyde
PC7981-100G PC7981-25G PC7981-5G
APOSPC7981-100GEA 539 EUR
APOSPC7981-100G APOSPC7981-25G APOSPC7981-5G
2,6-Difluoronicotinaldehyde 97%
2,6-Difluoronicotinaldehyde
Fórmula: C₆H₃F₂NO
Ponto de ebulição: 64…66 °C/15mmHg
Ponto de Fusão: 19…20 °C
Densidade: 1,378 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD08277633
Número CAS: 155601-65-3