Print…
Vanadium(IV) fluoride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7980-100G PC7980-25G
APOSPC7980-100GEA 301 EUR
APOSPC7980-100G APOSPC7980-25G
Vanadium(IV) fluoride 95%
Vanadium(IV) fluoride
Fórmula: F₄V
Ponto de Fusão: 325 °C
Densidade: 2,975 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042554
Número CAS: 10049-16-8
EINECS: 233-171-7
UN: 3285
ADR: 6.1,III