Print…
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7964-100G PC7964-25G PC7964-5G
APOSPC7964-100GEA 242 EUR
APOSPC7964-100G APOSPC7964-25G APOSPC7964-5G
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Fórmula: C₇H₅FO₃
Ponto de Fusão: 161…162 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143161
Número CAS: 350-29-8