Print…
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7963-100G PC7963-25G PC7963-500G
APOSPC7963-100GEA 278 EUR
APOSPC7963-100G APOSPC7963-25G APOSPC7963-500G
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₈H₄FNO₂
Peso Molecular: 165.12 g/mol
Ponto de Fusão: 214…216 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094454
Número CAS: 164149-28-4