Print…
2-Mercapto-6-(trifluoromethyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7962-1G PC7962-5G
APOSPC7962-1GEA 102 EUR
APOSPC7962-1G APOSPC7962-5G
2-Mercapto-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-Mercapto-6-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₄F₃NS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09864680
Número CAS: 121307-80-0