Print…
Vanadium oxytrifluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Vanadium (V) oxide fluoride, Vanadium (V) trifluoride oxide, Vanadium oxyfluoride, Vanadyl trifluoride, Vanadium trifluoride oxide, Trifluorooxovanadium
PC7960-25G PC7960-5G
APOSPC7960-25GEA 328 EUR
APOSPC7960-25G APOSPC7960-5G
Vanadium oxytrifluoride
Vanadium oxytrifluoride
Fórmula: F₃OV
Ponto de Fusão: 1406 °C
Densidade: 3,363 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042555
Número CAS: 13709-31-4
EINECS: 237-250-7
UN: 3290
ADR: 6.1+8,II