Print…
Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Bis(perfluorophenyl)(phenyl)phosphine, SpectraSynQ 443
PC7946-1G PC7946-5G
APOSPC7946-1GEA 161 EUR
APOSPC7946-1G APOSPC7946-5G
Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine
Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine
Fluorinated mass marker up to mass 443
Fórmula: C₁₈H₅F₁₀P
Ponto de ebulição: 105 °C/0,2mmHg
Ponto de Fusão: 55…65 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000291
Número CAS: 5074-71-5
EINECS: 225-780-1