Print…
2-Iodo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Amino-3-iodo-5-nitrobenzotrifluoride
PC7943-500MG PC7943-5G
APOSPC7943-500MGEA 212 EUR
APOSPC7943-500MG APOSPC7943-5G
2-Iodo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline 95+%
2-Iodo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₄F₃IN₂O₂
Ponto de Fusão: 102…104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14560546
Número CAS: 543740-74-5