Print…
4,5-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7933-1G PC7933-5G
APOSPC7933-1GEA 87 EUR
APOSPC7933-1G APOSPC7933-5G
4,5-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
4,5-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₂Cl₃FO₂S
Ponto de Fusão: 56…57,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094453
Número CAS: 13656-52-5
UN: 3261
ADR: 8,III