Print…
2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-s-triazine
PC7920-1G PC7920-25G PC7920-5G
APOSPC7920-1GEA 108 EUR
APOSPC7920-1G APOSPC7920-25G APOSPC7920-5G
2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine 97%
2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
Mass spectrometry standard.
Fórmula: C₆F₉N₃
Peso Molecular: 285.07 g/mol
Ponto de ebulição: 98…99 °C/748mmHg
Densidade: 1.596 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00042436
Número CAS: 368-66-1
EINECS: 206-709-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III