Print…
Tris[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine, Tris(4-(trifluoromethyl)phenyl)phosphine
PC7919G-1G PC7919G-5G PC7919G-10G
APOSPC7919G-1GEA 36.4 EUR
APOSPC7919G-1G APOSPC7919G-5G APOSPC7919G-10G
Tris[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine 95+%
Tris[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
Fórmula: C₂₁H₁₂F₉P
Ponto de Fusão: 73…76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00058883
Número CAS: 13406-29-6