Print…
1,3,5-Tris(trifluoromethyl)benzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7919-1G PC7919-5G PC7919-250MG
APOSPC7919-1GEA 40.8 EUR
APOSPC7919-1G APOSPC7919-5G APOSPC7919-250MG
1,3,5-Tris(trifluoromethyl)benzene 97%
1,3,5-Tris(trifluoromethyl)benzene
Fórmula: C₉H₃F₉
Ponto de ebulição: 119,6 °C/750mmHg
Ponto de Fusão: 9 °C
Densidade: 1,5139 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00054722
Número CAS: 729-81-7
UN: 1993
ADR: 3,III