Print…
2-Bromo-N-tert-butyl-5-fluorobenzamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7911-1G PC7911-25G PC7911-5G
APOSPC7911-1GEA 102 EUR
APOSPC7911-1G APOSPC7911-25G APOSPC7911-5G
2-Bromo-N-tert-butyl-5-fluorobenzamide 98%
2-Bromo-N-tert-butyl-5-fluorobenzamide
Fórmula: C₁₁H₁₃BrFNO
Ponto de Fusão: 116…118 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09475888
Número CAS: 941294-23-1