Print…
2,4-Difluoro-3-methylbenzonitrile 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7906-1G PC7906-5G
APOSPC7906-1GEA 34.8 EUR
APOSPC7906-1G APOSPC7906-5G
2,4-Difluoro-3-methylbenzonitrile 99%
2,4-Difluoro-3-methylbenzonitrile
Fórmula: C₈H₅F₂N
Ponto de Fusão: 42…45 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07777155
Número CAS: 847502-87-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III