Print…
2,4,6-Trifluorophenylhydrazine 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7903-1G PC7903-250MG PC7903-100MG
APOSPC7903-1GEA 0 EUR
APOSPC7903-1G APOSPC7903-250MG APOSPC7903-100MG
2,4,6-Trifluorophenylhydrazine 97+%
2,4,6-Trifluorophenylhydrazine
Fórmula: C₆H₅F₃N₂
Ponto de Fusão: 97…101 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03095329
Número CAS: 80025-72-5