Print…
4-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7901-10G PC7901-5G PC7901-1G
APOSPC7901-10GEA 422 EUR
APOSPC7901-10G APOSPC7901-5G APOSPC7901-1G
4-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₄BrF₄N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 875664-46-3