Print…
2,4,6-Tris(pentafluoroethyl)-1,3,5-triazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7900-1G PC7900-250MG PC7900-5G
APOSPC7900-1GEA 129 EUR
APOSPC7900-1G APOSPC7900-250MG APOSPC7900-5G
2,4,6-Tris(pentafluoroethyl)-1,3,5-triazine
2,4,6-Tris(pentafluoroethyl)-1,3,5-triazine
Mass spectrometry standard.
Fórmula: C₉F₁₅N₃
Ponto de ebulição: 121…122 °C
Densidade: 1,6506 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042437
Número CAS: 858-46-8
EINECS: 212-724-6