Print…
4-Hydroxy-8-methoxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7893-1G PC7893-5G PC7893-250MG
APOSPC7893-1GEA 168 EUR
APOSPC7893-1G APOSPC7893-5G APOSPC7893-250MG
4-Hydroxy-8-methoxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 96%
4-Hydroxy-8-methoxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
Fórmula: C₁₁H₈F₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01862071
Número CAS: 41192-84-1