Print…
2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7892-1G PC7892-5G PC7892-25G
APOSPC7892-1GEA 23.2 EUR
APOSPC7892-1G APOSPC7892-5G APOSPC7892-25G
2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid 98%
2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid
Fórmula: C₄H₄F₂O₂
Ponto de ebulição: 70…71 °C/7mmHg
Ponto de Fusão: 55…60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115828
Número CAS: 107873-03-0
UN: 3261
ADR: 8,III