Print…
2-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7889-1G PC7889-5G
APOSPC7889-1GEA 51.1 EUR
APOSPC7889-1G APOSPC7889-5G
2-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
2-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉FO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04116336
Número CAS: 405-09-4