Print…
2-Bromo-5-fluoroanisole 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzene
PC7888-25G PC7888-5G PC7888-100G
APOSPC7888-25GEA 31.9 EUR
APOSPC7888-25G APOSPC7888-5G APOSPC7888-100G
2-Bromo-5-fluoroanisole 98+%
2-Bromo-5-fluoroanisole
Fórmula: C₇H₆BrFO
Peso Molecular: 205.03 g/mol
Ponto de ebulição: 143…145 °C
Densidade: 1.598 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973752
Número CAS: 450-88-4