Print…
Ethyl-2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7885-1G PC7885-250MG
APOSPC7885-1GEA 263 EUR
APOSPC7885-1G APOSPC7885-250MG
Ethyl-2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate 97+%
Ethyl-2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
Fórmula: C₆H₇F₅O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08688581
Número CAS: 277332-96-4