Print…
4,5-Difluoro-2-methylbenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7873-1G PC7873-250MG PC7873-5G
APOSPC7873-1GEA 72.5 EUR
APOSPC7873-1G APOSPC7873-250MG APOSPC7873-5G
4,5-Difluoro-2-methylbenzoic acid 98%
4,5-Difluoro-2-methylbenzoic acid
Fórmula: C₈H₆F₂O₂
Peso Molecular: 172.13 g/mol
Ponto de Fusão: 117…121 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08062377
Número CAS: 183237-86-7