Print…
2,3-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC7872-10G PC7872-5G PC7872-1G
APOSPC7872-10GEA 157 EUR
APOSPC7872-10G APOSPC7872-5G APOSPC7872-1G
2,3-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 98%
2,3-Difluoro-4-methoxybenzoic acid
Fórmula: C₈H₆F₂O₃
Ponto de Fusão: 222…224 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03428569
Número CAS: 329014-60-0