Print…
2,3-Difluoro-4-ethoxybenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC7871-5G PC7871-1G
APOSPC7871-5GEA 159 EUR
APOSPC7871-5G APOSPC7871-1G
2,3-Difluoro-4-ethoxybenzoic acid 97%
2,3-Difluoro-4-ethoxybenzoic acid
Fórmula: C₉H₈F₂O₃
Ponto de Fusão: 201…203 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02258849
Número CAS: 124728-45-6