Print…
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 99+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: alpha-Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol, 1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanol
PC7869-1G PC7869-5G PC7869-10G
APOSPC7869-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7869-1G APOSPC7869-5G APOSPC7869-10G
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 99+%
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Fórmula: C₁₀H₈F₆O
Peso Molecular: 258.16 g/mol
Ponto de Fusão: 70…74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01632521
Número CAS: 368-63-8