Print…
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7867-100G PC7867-250G PC7867-25G
APOSPC7867-100GEA 43.5 EUR
APOSPC7867-100G APOSPC7867-250G APOSPC7867-25G
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate 98%
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
Lewis acid & highly reactive silylating reagent.
Fórmula: C₄H₉F₃O₃SSi
Ponto de ebulição: 37…40 °C/12mmHg
Densidade: 1,228 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 25 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000406
Número CAS: 27607-77-8
EINECS: 248-565-4
UN: 2924
ADR: 3+8,III