Print…
Trimethyloxonium tetrafluoroborate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7865-100G PC7865-25G PC7865-5G
APOSPC7865-100GEA 101 EUR
APOSPC7865-100G APOSPC7865-25G APOSPC7865-5G
Trimethyloxonium tetrafluoroborate 95%
Trimethyloxonium tetrafluoroborate
Versatile mild methylating agent
Fórmula: C₃H₉BF₄O
Ponto de Fusão: 200 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00011798
Número CAS: 420-37-1
EINECS: 206-994-4
UN: 3261
ADR: 8,II