Print…
3-Bromo-4,5-difluoroaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7859-1G PC7859-5G PC7859-25G
APOSPC7859-1GEA 29 EUR
APOSPC7859-1G APOSPC7859-5G APOSPC7859-25G
3-Bromo-4,5-difluoroaniline 98%
3-Bromo-4,5-difluoroaniline
Fórmula: C₆H₄BrF₂N
Ponto de Fusão: 66…69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08062370
Número CAS: 875664-41-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III