Print…
3-Bromo-2,6-diluorotoluene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-2,6-difluorotoluene, 1-Bromo-2,4-difluoro-3-methylbenzene
PC7858-25G PC7858-5G
APOSPC7858-25GEA 94.8 EUR
APOSPC7858-25G APOSPC7858-5G
3-Bromo-2,6-diluorotoluene 99%
3-Bromo-2,6-diluorotoluene
Fórmula: C₇H₅BrF₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03412221
Número CAS: 221220-97-9