Print…
2-Amino-4,4,4-trifluoro-3-methylbutanoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,4,4-Trifluoro-DL-valine
PC7855-250MG PC7855-100MG
APOSPC7855-250MGEA 613 EUR
APOSPC7855-250MG APOSPC7855-100MG
2-Amino-4,4,4-trifluoro-3-methylbutanoic acid 97%
2-Amino-4,4,4-trifluoro-3-methylbutanoic acid
Fórmula: C₅H₈F₃NO₂
Peso Molecular: 171.12 g/mol
Ponto de Fusão: 245…248 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00021721
Número CAS: 16063-79-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III