Print…
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7851-1G PC7851-25G PC7851-5G
APOSPC7851-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7851-1G APOSPC7851-25G APOSPC7851-5G
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₅F₃O₃
Ponto de Fusão: 144…147 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01091008
Número CAS: 220239-68-9