Print…
3,6-Difluorophthalic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7848-1G PC7848-250MG PC7848-5G
APOSPC7848-1GEA 97.3 EUR
APOSPC7848-1G APOSPC7848-250MG APOSPC7848-5G
3,6-Difluorophthalic acid 99%
3,6-Difluorophthalic acid
Fórmula: C₈H₄F₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03840499
Número CAS: 651-97-8