Print…
2-(Difluoromethoxy)benzylamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (2-(Difluoromethoxy)phenyl)methanamine
PC7845-1G PC7845-25G PC7845-5G
APOSPC7845-1GEA 23.2 EUR
APOSPC7845-1G APOSPC7845-25G APOSPC7845-5G
2-(Difluoromethoxy)benzylamine 98%
2-(Difluoromethoxy)benzylamine
Fórmula: C₈H₉F₂NO
Peso Molecular: 173.16 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236229
Número CAS: 243863-36-7
UN: 2735
ADR: 8 III