Print…
2-Fluoro-4-methylbenzotrifluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7841-25G PC7841-5G PC7841-1G
APOSPC7841-25GEA 0 EUR
APOSPC7841-25G APOSPC7841-5G APOSPC7841-1G
2-Fluoro-4-methylbenzotrifluoride
2-Fluoro-4-methylbenzotrifluoride
Fórmula: C₈H₆F₄
Ponto de ebulição: 146 °C
Densidade: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 39 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368763
Número CAS: 158364-83-1
UN: 1993
ADR: 3,III