Print…
(2-Fluoro-5-nitrophenyl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7840-10G PC7840-25G PC7840-100G
APOSPC7840-10GEA 37.7 EUR
APOSPC7840-10G APOSPC7840-25G APOSPC7840-100G
(2-Fluoro-5-nitrophenyl)acetic acid
(2-Fluoro-5-nitrophenyl)acetic acid
Fórmula: C₈H₆FNO₄
Ponto de Fusão: 149…150 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04091773
Número CAS: 195609-18-8