Print…
2-Mercapto-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Sulphanyl-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC7832-1G PC7832-5G PC7832-250MG
APOSPC7832-1GEA 94.5 EUR
APOSPC7832-1G APOSPC7832-5G APOSPC7832-250MG
2-Mercapto-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Mercapto-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fórmula: C₅H₃F₃N₂S
Ponto de Fusão: 164…166 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00115113
Número CAS: 136547-17-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III