Print…
Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoct-7-ene)sulphonyl fluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7831-1G PC7831-25G PC7831-5G
APOSPC7831-1GEA 55.1 EUR
APOSPC7831-1G APOSPC7831-25G APOSPC7831-5G
Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoct-7-ene)sulphonyl fluoride
Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoct-7-ene)sulphonyl fluoride
Intermediate for incorporation of sulphonic acid groups into polymers.
Fórmula: C₇F₁₄O₄S
Ponto de ebulição: 135 °C
Densidade: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00798138
Número CAS: 16090-14-5