Print…
5-(3,5-Difluorophenyl)isoxazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7829-1G PC7829-250MG
APOSPC7829-1GEA 58 EUR
APOSPC7829-1G APOSPC7829-250MG
5-(3,5-Difluorophenyl)isoxazole
5-(3,5-Difluorophenyl)isoxazole
Fórmula: C₉H₅F₂NO
Ponto de Fusão: 75…79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05664750
Número CAS: 874800-58-5