Print…
2,3-Dimethyl-4-fluoronitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7827-10G PC7827-1G PC7827-5G
APOSPC7827-10GEA 416 EUR
APOSPC7827-10G APOSPC7827-1G APOSPC7827-5G
2,3-Dimethyl-4-fluoronitrobenzene
2,3-Dimethyl-4-fluoronitrobenzene
Fórmula: C₈H₈FNO₂
Peso Molecular: 169.16 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05663712
Número CAS: 1736-87-4