Print…
(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7826-100G PC7826-25G
APOSPC7826-100GEA 159 EUR
APOSPC7826-100G APOSPC7826-25G
(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane 97%
(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane
Fórmula: F₃CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Ponto de ebulição: 144 °C
Densidade: 1,137 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 38 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039266
Número CAS: 429-60-7