Print…
1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)biguanide hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7824-25G PC7824-5G PC7824-100G
APOSPC7824-25GEA 380 EUR
APOSPC7824-25G APOSPC7824-5G APOSPC7824-100G
1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)biguanide hydrochloride
1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)biguanide hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₀ClF₆N₅
Ponto de Fusão: 246 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094450
Número CAS: 36068-40-3