Print…
1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)biguanide hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7822-25G PC7822-5G PC7822-100G
APOSPC7822-25GEA 65.4 EUR
APOSPC7822-25G APOSPC7822-5G APOSPC7822-100G
1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)biguanide hydrochloride
1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)biguanide hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₁ClF₃N₅O
Ponto de Fusão: 212…213 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01569536
Número CAS: 42823-09-6