Print…
N-(2,3,4-Trifluorophenyl)thiourea 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7819H-10G PC7819H-1G
APOSPC7819H-10GEA 329 EUR
APOSPC7819H-10G APOSPC7819H-1G
N-(2,3,4-Trifluorophenyl)thiourea 97%
N-(2,3,4-Trifluorophenyl)thiourea
Fórmula: C₇H₅F₃N₂S
Peso Molecular: 206.19 g/mol
Ponto de ebulição: 162…165 °C
Ponto de Fusão: 162…165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00053006
Número CAS: 175205-26-2