Print…
(3,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(3,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile, 3,4,5-Trifluorobenzyl cyanide
PC7818O-1G PC7818O-25G PC7818O-5G
APOSPC7818O-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7818O-1G APOSPC7818O-25G APOSPC7818O-5G
(3,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
(3,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile
Fórmula: C₈H₄F₃N
Peso Molecular: 171.12 g/mol
Ponto de Fusão: 28…34 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00083531
Número CAS: 220228-03-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III