Print…
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7818M-1G PC7818M-5G PC7818M-25G
APOSPC7818M-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7818M-1G APOSPC7818M-5G APOSPC7818M-25G
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile
Fórmula: C₈H₄F₃N
Peso Molecular: 171.12 g/mol
Ponto de ebulição: 84 °C/1mmHg
Densidade: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061220
Número CAS: 220141-74-2
UN: 3276
ADR: 6.1 III