Print…
(2,3,4-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(2,3,4-Trifluorophenyl)acetonitrile, 2,3,4-Trifluorobenzyl cyanide
PC7818J-1G PC7818J-5G PC7818J-25G
APOSPC7818J-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7818J-1G APOSPC7818J-5G APOSPC7818J-25G
(2,3,4-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
(2,3,4-Trifluorophenyl)acetonitrile
Fórmula: C₈H₄F₃N
Peso Molecular: 171.12 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061234
Número CAS: 243666-13-9
UN: 3276
ADR: 6.1 III